VWR®, Hygienemasken, 3-lagig, PP-vlies
Lieferant: VWR
VWR®
113-0716EA 3.5 EUR
113-0716 113-8927 113-0714 113-8928
VWR®, Hygienemasken, 3-lagig, PP-vlies
Masken Hygiene-Masken
Dreilagige Hygienemasken aus ungewebtem PP mit Nasenbügel und Ohrschlaufen oder Bändern.
  • Latexfrei
  • Bakterienfiltrationseffizienz: 90%
  • Partikelfiltrationseffizienz: 98,5%
  • Partikelgröße: 0,1 μm
  • Nur für den Gebrauch in der Industrie und in Reinräumen vorgesehen; nicht zur Verwendung als COVID-19 Schutz
  • Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt für medizinische oder klinische Zwecke im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745/Richtlinie 93/42/EWG
  • Dieses Produkt ist keine persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425
Dichte: 20 g/m² (äußere Schicht); 25 g/m² (innere Schicht); 20 g/m² (mittlere Schicht).