Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (87)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "ueberschuhe-und-ueberstiefel"
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/91/18989791.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"72"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Überziehschuhe aus 65% PE niedriger Dichte (PE-LD) und 35% linearem PE niedriger Dichte (PE-LLD).
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   VWR Advanced SF Überziehschuhe bestehen aus einem Polypropylen-Spinnvlies (SPP) mit atmungsaktiver PE-Film-Beschichtung.
Artikel-Nr: (113-8286)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Überschuhe aus Polypropylen-Vlies mit aufgedruckten Latexlinien.
UOM:  1 * 100 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Überstiefel werden aus dem Stoff Protect Xtra hergestellt, einer Weiterentwicklung des Stoffs Protect, und bestehen aus 100% gewobenem Polyester...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   VWR Maximum SF Überziehschuhe sind die saubersten und strapazierfähigsten, die innerhalb der gesamten VWR Bekleidungsproduktlinie erhältlich sind. Sie...
Lieferant:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beschreibung:   Diese Einweg-Überschuhe bestehen aus weichem und strapazierfähigem CPE.
Artikel-Nr: (113-8280)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Überziehschuhe aus PP-Vlies.
UOM:  1 * 100 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Einfache Überschuhe aus chloriertem Polyethylen niedriger Dichte, das zum Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser ausgelegt ist.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 72
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Nächste