Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (27)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "armstulpen"
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/99/18989799.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   VWR Advanced SF Armstulpen bestehen aus einem Polypropylen-Spinnvlies (SPP) mit atmungsaktiver PE-Film-Beschichtung.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Armstulpen aus 65% LDPE und 35% LLDPE.
Artikel-Nr: (113-8255)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Armstulpen aus PP-Vlies mit PE Beschichtung.
UOM:  1 * 100 ST
Artikel-Nr: (113-7887)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Sich verjüngende Armstulpen aus atmungsaktivem SMS. Ideal für den Einsatz in Reinräumen und ESD-Umgebungen.
UOM:  1 * 150 PAAR
Lieferant:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beschreibung:   These disposable sleeve protectors made of PE provide waterproof protection for light-duty tasks.
Lieferant:  ANSELL HEALTH CARE
Beschreibung:   Diese Strickfutterstulpen bestehen aus 100 % High-Tech-Fasern (Kevlar®-Para-Aramid).
Lieferant:  DuPont
Beschreibung:   Diese Armstulpen bestehen aus Tyvek®, einem Material aus Flash-Spun-Polyethylen hoher Dichte. Sie bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen Schutz, Wi...
UOM:  1 * 50 PAAR
Lieferant:  DuPont
Beschreibung:   Als Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung können diese Tyvek® Armstulpen dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. Tyvek®...
UOM:  1 * 200 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 44
  1  2  3  4  5  6  Nächste