Probenschleifen für Rheodyne®-Ventile
Lieferant: JOUR RESEARCH (VICI)
JR-SLR-2210
554-1051EA 86.1 EUR
554-1051
Probenschleifen für Rheodyne®-Ventile
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Probenschläuche
Diese PEEK-Probenschleifen enthalten keine Metalle oder andere extrahierbare Verbindungen. So geraten keine Fremdstoffe in das System. Um eine Kontamination der Schläuche zu vermeiden, werden weichmacherfreie PE-Kappen verwendet. Besonders geeignet für Trennungen von Proteinen, Peptiden, Nukleinsäuren oder anderen Proben biologischen Ursprungs sowie in IC-Systemen, in denen Metallspuren mit ionischen Proben interagieren oder Übergangsmetalle freisetzen können, die Ionenaustauschsäulen deaktivieren können.
Für Ventile mit 1/16" A-Ø.