Intensivkühler (Doppelwandkühler) mit Normschliffen
Lieferant: Lenz
LENZ05250514EA 206.42 EUR
LENZ05250514 LENZ05250313 LENZ05250211 201-1681 201-1682 201-1683
Intensivkühler (Doppelwandkühler) mit Normschliffen
Kühler
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zusätzliche Kühlfläche zur Kondensation von besonders flüchtigen Dämpfen. Mit Kühlsprale, Kühlmantel sowie Normschliff-Kern und Normschliff-Hülse. Wasseranschluss über Kunststoffoliven mit 8 mm Außen-Ø und GL 14-Verschraubungen.
Zertifizierungen: DIN 12593