Sie suchten nach: Kühlakkus
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Halbfester Schaumstoff.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Gelgefüllte Kunststoffhülle.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Mit Gel-Füllung.
Lieferant: Sonoco Thermosafe
Beschreibung: Polar Pack® refrigerants and Utek® phase change materials provide thermal solutions for shipping temperature critical packages during transit. Availab...
Lieferant: Sonoco Thermosafe
Beschreibung: PolarPack® gel brick coolant pack refrigerants provide thermal solutions for temperature critical packages during transit and are an alternative to we...
Artikel-Nr: (DLTTA090007)
Lieferant: DELTA T
Beschreibung: 37 C Accus maintain a temperature between 36 to 38 °C.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Beschreibung: This cooling pack is ideal for keeping drinks, food or medicines cool for longer in a passive hard or soft cooler. Its components include water, carbo...
Lieferant: HONIGBERG, J.D. INTERNATIONAL
Beschreibung: Mit Spezial-Gel gefüllte Kühlkissen aus starker, metallbeschichteter PE-Folie
Aktion
Artikel-Nr: (216-7015)
Lieferant: HONIGBERG, J.D. INTERNATIONAL
Beschreibung: Für Kühlung, Versand und Kaltlagerung. Der Eis-Ersatz ist in kleine Plastikbeutel verpackt und eignet sich zum Einbetten von Proben und anderen tiefge...
UOM: 1 * 1.500 ST
Lieferant: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beschreibung: The inserts are simply mounted in the special groove.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom