Sie suchten nach: Spektralphotometer-Küvetten
93  results were found
SearchResultCount:"93"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Rectangular cuvette, Nova & Picco, Glas, Lichtweg: 10 mm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Rechteckige Küvette, VWR®, V-1200/UV-1600PC/UV-3100PC, Glas, Lichtweg: 10×10 mm
Aktion
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Hochwertige Küvetten aus Quartz oder optischem Glas zur genauen spektrophotometrischen Analyse.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Küvette, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quarz, Lichtweg: 10 mm, Höhe: 15 mm, Volumen: 100 µl
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Standard Rechteck-Makroküvetten aus Spectrosil für ein genaues Ablesen.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Küvette, VWR®, UV-1600PC, V-3000PC, UV-3100PC, UV-6300PC, Optisches Glas, Lichtweg: 10 mm, Höhe: 15 mm
Aktion
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Einwegküvetten aus optischem Polystyrol (PS) oder Polymethylmethacrylat (PMMA) zur Verwendung mit den meisten polaren Lösungsmitteln, Säuren und alkal...
Artikel-Nr: (634-1067)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Einweg-Makroküvetten, mit vier durchsichtigen Seiten.
UOM: 1 * 100 ST
Lieferant: Brand
Beschreibung: Makro- oder Halbmikro-Standardküvetten für den Einmalgebrauch aus PS oder PMMA sind für kinetische Messungen erhältlich.
Lieferant: HELLMA
Beschreibung: Rechteckige Halbmikro-Küvetten mit vier polierten Fenstern und PTFE-Deckeln für die Fluoreszenzspektroskopie
Lieferant: HELLMA
Beschreibung: Qualitativ hochwertige Küvetten aus Glas oder Quarzglas für spektralphotometrische On-line-Analysen.
Lieferant: Brand
Beschreibung: Disposable cuvettes often replace expensive and sensitive cuvettes made from glass and quartz.
Lieferant: HELLMA
Beschreibung: Diese Absorptionsküvetten eignen sich speziell für Forschungsanforderungen.
Lieferant: HELLMA
Beschreibung: Mikro-Küvetten mit PTFE-Deckel oder -Stopfen.
Lieferant: HELLMA
Beschreibung: Absorbiert Zellen in Quartz oder in optischem Glas.
Lieferant: HELLMA
Beschreibung: Für eine möglichst geringe Blasenbildung besitzen die Küvetten eine Kammer.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 93
no targeter for Bottom