Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Produktkategorie
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Exsikkatoren
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/49/18709549.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"97"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Sicapent is a granular dessicant comprising ~75% phoshorus pentoxide on an inert inorganic carrier.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Porzellan, mit Zentrallochung von 20 mm Ø, Belüftungslöchern mit ca. 5 mm Ø. Verwendbar für alle Exsikkatoren mit entsprechendem Innendurchmesser.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Borosilikatglas 3.3
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Borosilikatglas 3.3
Lieferant:  DWK Life Sciences
Beschreibung:   Glatte Deckel mit Planflansch. Ausgestattet mit Knopf, Tubus oder Gewindeanschluss.
Lieferant:  DWK Life Sciences
Beschreibung:   Aus klarem Borosilikatglas. Modelle wahlweise mit Planflansch, NOVUS NS 24/29-Anschluss und Deckel mit Hahn als Auslass oder mit Planflansch und Decke...
Lieferant:  Bohlender
Beschreibung:   Die Exsikkatoren haben einen verstärkten Aluminiumrahmen und eine Tür mit Schaumstoffdichtung und Magnetleiste. Sie sind ist für die Lagerung oder Tro...
Artikel-Nr: (467-3100)
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   Metall-Keramik, unzerbrechlich, feuerpoliert, korrosionsbeständig und inert mit glasierter Oberfläche. Verwendbar für die Exsikkatoren: 467-3120, 467-...
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 97
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nächste
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping