Exsikkatoren, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
467-1134EA 192.91 EUR
467-1134 467-0055 467-0056 467-1133 467-1136 467-0057 467-0058 467-1135 467-1137 467-1132 SCOT247826157 SCOT247825752 SCOT247826654 SCOT247826954
Exsikkatoren, DURAN®
Exsikkatoren Exsikkatoren, Glas
Aus klarem Borosilikatglas. Modelle wahlweise mit Planflansch, NOVUS NS 24/29-Anschluss und Deckel mit Hahn als Auslass oder mit Planflansch und Deckel mit Knopf ohne Anschluss.
  • Ideal für Vakuum- und Nicht-Vakuum-Anwendungen
  • Deckel im Lieferumfang enthalten
Zertifizierungen: According to DIN ISO 13130
Bestellinformation: Die meisten Exsikkatoren werden ohne Platte geliefert; bitte die passende Platte separat bestellen.