Incinerating boats/dishes, rectangular
Lieferant: Avignon
AVIG11903EA 105 EUR
AVIG11903 459-0024 AVIG11902 459-0021 459-0025 459-0022 459-0023
Incinerating boats/dishes, rectangular
Schiffchen Verbrennungsschiffchen
Porcelain, glazed or unglazed.
  • Good chemical resistance
  • Withstand maximum temperature of 1000 °C
*With recovery ring
*Mit Öse zur Wiederverwendung