Färbekästen
Lieferant: Hecht
631-0347EA 18.8 EUR
631-0347 631-0346 630-2600
Färbekästen
Dosen Färbeküvetten
Natronkalkglas.
  • Abnehmbarer Deckel
Färbekästen für Standard-Objektträger 76×26 mm oder jede beliebige Objektträgerbreite bis ca. 45 mm.