Objektträgerkästen
Lieferant: Hecht
631-9313EA 19.4 EUR
631-9313 631-9311 631-9310
Objektträgerkästen
Dosen Färbeküvetten
Natronkalkglas
  • Drei Versionen
  • Für 16 oder 10 Objektträger
  • Nach Hellendahl oder Schiefferdecker
Diese unterschiedlichen Modelle von Färbekästen sind für standardmäßige Mikroskop-Objektträger (76×26 mm) konzipiert.