Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Produktkategorie
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Spender
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/51/18709551.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"241"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die Behälter sind ideal für die Aufbewahrung von PSA am Arbeitsplatz.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Epoxid-beschichteter Stahlhalter für Spenderboxen.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die Digitrate Pro™ vereint modernes Design mit präzisem, genauem und bequemem Dispensieren. Ihr Kopf kann für maximale Benutzersicherheit und Ergonomi...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Variables Volumen, autoklavierbar.
Artikel-Nr: (613-5281)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Variables Volumen, autoklavierbar.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Variables Volumen, autoklavierbar.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Halter bestehen aus robustem und durchsichtigem Acryl, so dass die Größen- und Materialangaben auf den Boxen genau abgelesen werden können.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   ABS-Spender zum Aufbewahren, Dispensieren und Schneiden von Parafilm™ Verschlussfolie, Klebebändern, Etiketten und Tough-Tags™.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 241
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nächste