VWR®, Seifenspender, berührungslos
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
129-0486EA 188 EUR
129-0486
VWR®, Seifenspender, berührungslos
Seifen- und Flüssigseifenspender
Der berührungslose Seifenspender verringert effektiv Kreuzkontamination und Abfall in Reinräumen und angrenzenden Räumen.
  • Sparsam, tropfsicher zur Wandmontage
  • Spender wird über einen Sensor aktiviert und liefert eine genau bemessene Dosis Seife
  • Kompakte, schwerkraftgesteuerte Einheit ohne Schläuche, sondern mit einfacher Pumpbewegung
Spender eignet sich zur Verwendung mit 500-ml-Pumpflaschen von Micronova.
Zertifizierungen: OSHA, CDC, ADA
Lieferumfang: Inklusive vier Batterien der Größe D.