Sie suchten nach: Präpariernadeln
34  results were found
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: RSG
Beschreibung: Edelstahl
Lieferant: RSG
Beschreibung: Nadeln aus Edelstahl, komplett mit Edelstahlgriff.
Lieferant: RSG
Beschreibung: Nadeln aus Edelstahl, mit Holzgriff.
Lieferant: RSG
Beschreibung: Nadeln aus Edelstahl, mit schwarzem Plastikgriff.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Edelstahl, mit Plastikgriff
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Präpariernadeln komplett aus Edelstahl 18/10.
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Stainless steel needles with plastic handles.
Artikel-Nr: (HECH42712010)
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Präpariernadeln aus Chromnickelstahl, rostfrei, mit Holzgriff.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Edelstahl
Lieferant: HAMMACHER KARL
Beschreibung: These dissecting needles and seekers have metal handles.
Lieferant: HAMMACHER KARL
Beschreibung: Dental probes made of WIRONIT steel.
Lieferant: HAMMACHER KARL
Beschreibung: Edelstahl, Plastikgriff
Lieferant: AESCULAP AG & CO
Beschreibung: Augennadeln, Aesculap®, Augennadeln, 1/2-Kreis, schneidend, Fig. 1, 30 mm
Lieferant: AESCULAP AG & CO
Beschreibung: Darmnadeln, Aesculap®, Darmnadeln, Fig. 0, runder Körper, 0,70 mm, 60 mm
Lieferant: AESCULAP AG & CO
Beschreibung: ¹/₂-Kreis Schnittnadeln mit rundem Körper und schneidender Spitze. Schwere Ausführung.
Lieferant: AESCULAP AG & CO
Beschreibung: Präpariernadel, Aesculap®, Chirurgische Nadeln, Fig. 3, runder Körper, 0,8 mm, 29 mm
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom