Sie suchten nach: Steckdosen
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (115-3043)
Lieferant: DESCO
Beschreibung: Diese Stecker passen in UK Europäische CEE (7) VII Schuko-Steckdosen, wie sie in Belgien, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Spanien verwendet werd...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: HUBER
Beschreibung: Com.G@te®. The interfaces are integrated RS232 (bi-directional), RS485 (bi-directional), ECS external control signal, volt free contact, AIF analogue ...
Artikel-Nr: (SE6067)
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Steckdosen, Banana plug
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Beschreibung: Steckdosenleiste mit integrierter formschöne und praktische Kabelaufwicklung.
Lieferant: BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Beschreibung: Wie Professional, jedoch zusätzlich:
Lieferant: BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Beschreibung: Kabeltrommel mit 4 Schuko-Steckdosen, 250 V~, ohne Klappdeckel. Stabiles verzinktes Gestell mit schwarzem PVC-ummanteltem Kabel (HO5VV-F G3 1,50 mm²).
Artikel-Nr: (139-1371)
Lieferant: BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Beschreibung: 3-fach Steckdose, Stoßfester Kunststoff.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (139-1395)
Lieferant: BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Beschreibung: Four-Way Schuko outlet with integrated one pole thermal cut-off switch.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (139-1388)
Lieferant: BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Beschreibung: Die Steckdosenleiste mit sechs Anschlüssen verfügt über einen dreifachen Schutz bei 16 A/3600 W Anschlusswert sowie über einen Überspannungsschutz (5 ...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Agilent
Beschreibung: Steckdosen, QuickSwap restrictor set includes (2×I.Ø 0,092/0,100/0,110/0,120 mm)
Lieferant: BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Beschreibung: Schuko-Steckdosen aus eloxiertem Aluminium, in 35-Grad-Anordnung mit vernickelten Schutzkontakten und Kindersicherung
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom