Sie suchten nach: Filterpapiere
160  results were found
SearchResultCount:"160"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Sorte 402 und 302: Allgemeine Sorte für qualitative Aufgaben. Geeignet für die meisten Sulfide. Bestimmung des Gesamtfettgehalts in Milchproduk...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: 424: Für die Filtration von Blei-, Eisen- und Silbersulfid, Alkalicarbonat, Bleichromat, Arsen, Antimon, Cadmium und Lebensmitteln. Bestimmung ...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Hydrophobes Filterpapier für die Trennung wässriger und organischer Lösungen.
Artikel-Nr: (516-0316)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Filter mit niedrigem Stickstoffgehalt zur Bestimmung des Stickstoffgehalts in in Säure gelösten Stahl- und Eisenproben. Filtration von feinen Niedersc...
UOM: 1 * 100 ST
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Qualitative Filterpapiere der Klasse 1 von Whatman sind die am häufigsten verwendeten Filterpapiere für routinemäßige Laboranwendungen, qualitative an...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Filterpapier, quantitativ, Whatman™, Sorte 589/2, Weißband, 125 mm
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Savings in time required to quadrant-fold circles to fit conical filter funnels in repetitive or multiple analyses.
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Filterpapier, quantitativ, Whatman™, Sorte 589/1, Schwarzband, 150 mm
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Grained, with medium fast flow rate and medium retention. A universal filter paper, used for the filtration of extracts, oils, beer, syrups etc.; also...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: A medium fast filter paper used for the filtration of the mash for the determination of the extract in malt and wort and for removing carbon dioxide f...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Diese Zellulosefilter werden in qualitativen Analyseverfahren zur Materialbestimmung und -identifizierung verwendet. Dickes Filterpapier mit hoher Lad...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Standard Whatman grade filter paper for a variety of routine applications in food and beverage industries. Well-suited for determination of fat conten...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Filterpapier, quantitativ, Whatman™, Sorte 541, 125 mm
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Cytiva's Whatman Grade 41 environmental pollution papers are among the fastest filter papers in the Whatman ashless range. This gravimetric filter is ...
Lieferant: Sartorius
Beschreibung: These paper grades are used for analytical purposes that require a low ash content. They are essentially used for qualitative analyses.
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: A prepleated filter used for many routine analytical applications in different industries (e.g., particle separation from food extracts or filtration ...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 160
no targeter for Bottom