Sie suchten nach: Quantitatives Filterpapier
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: 424: Für die Filtration von Blei-, Eisen- und Silbersulfid, Alkalicarbonat, Bleichromat, Arsen, Antimon, Cadmium und Lebensmitteln. Bestimmung ...
Artikel-Nr: (516-0316)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Filter mit niedrigem Stickstoffgehalt zur Bestimmung des Stickstoffgehalts in in Säure gelösten Stahl- und Eisenproben. Filtration von feinen Niedersc...
UOM: 1 * 100 ST
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Filterpapier, quantitativ, Whatman™, Sorte 589/2, Weißband, 40,5 mm
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Filterpapier, quantitativ, Whatman™, Sorte 589/1, Schwarzband, 125 mm
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: These filter papers made from high quality cotton linters have the finest retention of all ashless filter paper grades. Grade 42 is designed for gravi...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Whatman Grade 40 hochreine Filter von Cytiva sind Allzweckpapiere für die quantitative Analyse. Filter der Klasse 40 eignen sich für eine Vielzahl ana...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Filterpapier, quantitativ, Whatman™, Sorte 541, 55 mm
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Filterpapier, quantitativ, Whatman™, Sorte 43, 110 mm
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Diese Filterpapiere aus hochwertigem Baumwolllinter sind säuregehärtet, um in Anwendungsbereichen wie der Metallbestimmung oder dem Sammeln von Hydrox...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Filterpapier, quantitativ, Whatman™, Sorte 540, 125 mm
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Easily fits into conical funnels.
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Cytiva's Whatman Grade 41 environmental pollution papers are among the fastest filter papers in the Whatman ashless range. This gravimetric filter is ...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Diese stark glasierten, aus hochwertigen Baumwolllinters gefertigten Filterpapiere unterstützen die Vakuumfiltration in Büchner- oder Hirsch-Trichtern...
Aktion
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Filterpapier, quantitativ, Whatman™, Sorte 589/3, Blauband, 185 mm
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Filterpapier, quantitativ, Whatman™, Sorte 52, 110 mm
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Whatman Grade 54 gehärtetes, aschearmes, quantitatives Filterpapier für Büchner-Trichter- und Hirsch-Trichterfiltration ermöglicht eine schnelle Vakuu...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom