Spritzenvorsatzfilter, Acrodisc® Ionenchromatographie (IC)
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Acrodisc®
516-7705EA 2060 EUR
516-7705 514-4040 514-0187 514-4039 514-4234 514-4023 514-4233 516-7712 516-7704 514-4021 516-7714
Spritzenvorsatzfilter, Acrodisc® Ionenchromatographie (IC)
Filter Spritzenvorsatzfilter
Optimiert für konstante Ergebnisse bei der Analyse ionischer Substanzen. Zertifiziert für einen geringen Gehalt an durch Leitfähigkeit nachweisbare extrahierbare Substanzen.
Membran: Supor® (hydrophiles Polyethersulfon); Gehäuse: PP
Acrodisc® PSF Spritzenvorsatzfilter sind für automatisierte Systeme von Sotax und Zymark zertifiziert und gewährleisten rund um die Uhr einen reibungslosen Betrieb und sorgenfreie Leistung.