Sie suchten nach: Tangentialfluß-Filtrationskassetten
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beschreibung: T-Serie Centramate-Kassetten mit Omega™ Membran sind ideal für Entwicklungs-, Pilot- und Produktionsmaßstab-TFF-Applikationen in verschiedenen biologi...
Aktion
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beschreibung: Tangentialfluß-Filtrationskassetten, Centramate™, Membran: Supor®, Filterfläche: 200 cm², Porengröße: 0,65 µm
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beschreibung: Die Einwegkapseln Minimate™ TFF mit Omega™ Membran können Konzentrationsprozesse, Entsalzung oder Pufferaustausch auf demselben System mit minimaler N...
Aktion
Lieferant: Sartorius
Beschreibung: Vivaflow® 50 und 200 sind gebrauchsfertige Crossflow-Kassetten für die Filtration und Aufkonzentration von Proben von 100 ml bis 3 l oder 50...
Lieferant: Sartorius
Beschreibung: Hydrosart® membranes are stabilised cellulose based membranes that have been optimised for the biotechnological and pharmaceutical industry. It is a s...
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beschreibung: Tangentialfluß-Filtrationskassetten, Centramate™, Filterfläche: 1000 cm², Porengröße: 0,1 µm
Artikel-Nr: (SPECXP300MP1L)
Lieferant: Spectrum Laboratories
Beschreibung: SIUS PD cassette with HyStream membrane type and molecular weight cut-off (MWCO) of 300kD.
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Lieferant: Sartorius
Beschreibung: Tangentialfluß-Filtrationskassetten, Membran: PES, Filterfläche: 200 cm², MWCO: 30 kD
Lieferant: Sartorius
Beschreibung: Tangentialfluß-Filtrationskassetten, Sartocon®, Membran: Hydrosart®, Filterfläche: 1000 cm², Porengröße: 0,2 µm
Lieferant: Sartorius
Beschreibung: Sartocon® Slice cassettes are made of the same materials and construction and, therefore, the identical flow path length as the Sartocon cassettes, us...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom