Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (33)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Belüftungsfilter
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/89/18989989.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  Pall Laboratory
Beschreibung:   Economical, disposable depth filter for venting applications. Hydrophobic media allows air and gasses to pass freely while blocking aqueous fluid and ...
Lieferant:  SCAT Europe
Beschreibung:   The exhaust filter can be installed on all SCAT waste systems. It cleans solvent vapors from the exhaust air and is available in different sizes. With...
Artikel-Nr: (514-4115)
Lieferant:  Pall Laboratory
Beschreibung:   Schützt Ventile und Pumpenkomponenten vor schädlichen flüssigen Kontaminationen. Schützt das Laborpersonal vor potentiellen biologischen Gefahren wie ...
UOM:  1 * 3 ST
Artikel-Nr: (515-0143)
Lieferant:  Pall Laboratory
Beschreibung:   Belüftungsfilter mit hoher Fließrate für Luft und Flüssigkeiten. Ebenfalls geeignet für die Filtration von aggressiven Lösemittel.
UOM:  1 * 3 ST
Lieferant:  Pall Laboratory
Beschreibung:   Multipurpose filter for small volume venting and gas filtration, ideal for small bioreactors and fermenters.
Lieferant:  Pall Laboratory
Beschreibung:   Wiederverwendbare Filter mit hoher Leistung für kritische Anwendungen; ideal zur Verwendung mit Bioreaktoren und Fermentern sowie zur Filtration von a...
Artikel-Nr: (514-4108)
Lieferant:  Pall Laboratory
Beschreibung:   Kostengünstige Einwegfilter, verringern das Kontaminationsrisiko. Ideal für Gasleitungen in CO₂-Inkubatoren.
UOM:  1 * 10 ST
Artikel-Nr: (514-4092)
Lieferant:  Pall Laboratory
Beschreibung:   Gewährleistet bakterienfreie Luft (High Efficiency Particulate-free Air) für sterile Anwendungen. Poröse Membran ermöglicht hohe Luftfließraten bei ni...
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 22
  1  2  3  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping