Sie suchten nach: Augenduschen
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Einweg-Augenspülflasche mit Augenmuschel und Staubkappe, gefüllt mit steriler Natriumchlorid-Lösung (0,9%). Durch sofortige Augenspülung wird verhinde...
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Die sterile 0,9 % Natriumchloridlösung eignet sich zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z.B. Staub, Schmutz, Splitter. Die sterile 4,9 % Phosphatpufferl...
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Erhältlich entweder als offene Station oder als geschlossene, staubdichte Wandbox mit jeweils 200 ml Plum pH Neutral und 500 ml Plum Augensp...
Artikel-Nr: (PLUM4862)
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Wall-mounted eye wash box made from maintenance-free material for quick first aid of eye injuries. The box contains one 500 ml bottle of pH Neutral DU...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Wandmontierte Augenwaschstationen, aus Hartplastik, für einfache und schnelle Erste Hilfe bei Augenverletzungen.
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Erhältlich entweder als offene Wandstation oder als geschlossene, staubdichte Wandbox gefüllt mit zwei Flaschen mit je 500 ml Augenspüllösung.
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Sterile phosphate buffer solution (4,9%) for fast and effective neutralisation of acids and alkalis.
Artikel-Nr: (118-1701)
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Wall-mounted station containing 1×500 ml eyewash complete with pictogram. Especially suitable for workplaces where on-the-spot rinsing is required.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Wandstation mit zwei 1000-ml-Augenspülflaschen, Wandhalterungen und Piktogramm mit Spiegel.
Die Einweg-Augenspülflasche enthält eine sterile Nat...
Artikel-Nr: (118-0477)
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Dieser montierbare Spender enthält 45 elastische Pflaster und 5 Augenspülampullen mit je 20 ml 0,9 % steriler Natriumchloridlösung. Die elastischen Pf...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Dieser Wandspender enthält 10 (2×5) Ampullen mit 20 ml 0,9 % steriler Natriumchloridlösung zur Augenspülung.
Artikel-Nr: (118-0379)
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Diese Wandstation besteht aus schlagfestem Kunststoff und verfügt über einen transparenten Klappdeckel. Die Station wurde speziell für die Chemiebranc...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (118-0398)
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Diese Wandstation besteht aus schlagfestem Kunststoff und verfügt über einen transparenten Klappdeckel.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (118-0277)
Lieferant: ORKLA CARE AB
Beschreibung: Augenspülstation für die Wandmontage mit zwei 500-ml-Flaschen, die beim Herausdrehen aus ihrer Halterung automatisch geöffnet werden. Die Lösung neutr...
UOM: 1 * 1 ST
Abfallreduzierend
Nachhaltige Materialien
Nachhaltige Verpackung
Lieferant: ORKLA CARE AB
Beschreibung: Sterile, gepufferte, isotonische Kochsalzlösung zum sofortigen Ausspülen der Augen nach einem Unfall. Erhältlich als Einweg-Taschenversion (235 ml) od...
Artikel-Nr: (118-0253)
Lieferant: ORKLA CARE AB
Beschreibung: Dieser Koffer mit transparentem Deckel und Griff enthält fünf Flaschen mit Cederroth-Augenspülung. Die Lösung ist zum Spülen des Auges und somit zum E...
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom