Sie suchten nach: Duschen
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (139-0806)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Labornotduschen müssen einmal im Monat getestet werden, um die Funktionalität und den erforderlichen Wasserdurchfluss von 60 L/min für den Notfall zu ...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: BROEN-LAB
Beschreibung: Augendusche zur Wandmontage, aus Messing mit chemikalienresistenter BROEN-LAB Polycoat-Beschichtung.
Artikel-Nr: (118-0420)
Lieferant: BROEN-LAB
Beschreibung: Frostgeschützte Kombinationssicherheitsdusche für den Außeneinsatz, mit Heizband und Isolation. Mit Augen-/Gesichtsspülung und zusätzlichem Augenspüld...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (118-0402)
Lieferant: BROEN-LAB
Beschreibung: Notfall-Duschkopf zur Wandbefestigung. Aus Messing mit chemikalienabweisender BROEN-Polybeschichtung.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BROE27100098105021)
Lieferant: BROEN-LAB
Beschreibung: Hand shower with two 45° inclined shower heads, for table mounting.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: BROEN-LAB
Beschreibung: Augen-/Gesichtsdusche mit zwei Duschköpfen, aus Messing mit chemikalienresistenter BROEN-LAB Polycoat-Beschichtung und Auffangschale aus Edelstahl.
Artikel-Nr: (BROE17656009)
Lieferant: BROEN-LAB
Beschreibung: Körperdusche mit Augen-/Gesichtsdusche und Auffangschale, modular. Aus Messing und Edelstahl mit chemikalienresistenter BROEN-LAB Polycoat-Beschichtun...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: BROEN-LAB
Beschreibung: Augenduschen zur Montage am Tisch. Mit einem oder zwei Duschköpfen im Winkel von 45°.
Artikel-Nr: (BROE17.556.009)
Lieferant: BROEN-LAB
Beschreibung: Body shower with eye/face shower and bowl, modular. In brass and SS with chemical resistant BROEN-LAB Polycoat with self-draining shower head.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: BROEN-LAB
Beschreibung: Augenduschen zur Wandbefestigung. Mit einem oder zwei Duschköpfen im 45°-Winkel.
Lieferant: BROEN-LAB
Beschreibung: Körperdusche für die Aufputzmontage mit selbstentleerendem Duschkopf. Aus Messing mit chemikalienresistenter BROEN-LAB Polycoat-Beschichtung.
Artikel-Nr: (BROE17.160.009)
Lieferant: BROEN-LAB
Beschreibung: Wandbefestigte Augendusche in einem Anti-Korrosions-Schrank.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BROE17550009)
Lieferant: BROEN-LAB
Beschreibung: Körper- und Augendusche zur Wandmontage, aus Messing mit chemikalienresistenter BROEN-LAB Polycoat-Beschichtung mit selbstentleerendem Duschkopf.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (118-0414)
Lieferant: BROEN-LAB
Beschreibung: Augen-/Gesichtsdusche, freistehend, aus Messing und Edelstahl mit chemikalienbeständiger Polybeschichtung.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (118-0400)
Lieferant: BROEN-LAB
Beschreibung: Körperdusche zur Wandbefestigung. Aus Messing mit chemikalienbeständiger roter Polybeschichtung.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (TRIODLV53)
Lieferant: TRIONYX
Beschreibung: Handbetätigte Dusche mit Augenduschbecken und Duschkopf aus robustem ABS. Für die Innenanwendung. Sockelbefestigt.
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom