Sie suchten nach: Wundverbände
53  results were found
SearchResultCount:"53"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Dieser Spender enthält 90 wasserfeste Pflaster und ist besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet. Die Pflaster bestehen aus einem hautfreundlic...
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Zellstofftupfer von der Rolle, hergestellt aus hochgebleichtem Verbandzellstoff. Für die Reinigung der Haut vor Injektionen.
Artikel-Nr: (118-0230)
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Die kleinen und praktischen QuickFiX Mini Päckchen können in Handschuhfächern, Werkzeugkisten, Autos, Taschen, Verbandskästen, etc. platziert werden.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Elastische Fixierbinde aus 54 % Polyamid und 46 % Viskose zur Fixierung von Wundauflagen und Schienen sowie für leichte Druckverbände.
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Spender mit optisch auffälligen blauen Pflastern mit integrierter Metallfläche, die sich mittels eines Metalldetektors aufspüren lassen. Der Spender e...
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: This plaster dispenser allows quick and hygienic first-aid access, at the centre of the workplace. Pull to retrieve a ready-for-use plaster, and get b...
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Mullkompressen mit Schnittkanten für alle Arten der klassischen Wundversorgung, als Salben- oder Medikamententräger.
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Dieser kleine, moderne Pflasterspender ist ohne Füllung oder mit 45 elastischen Pflastern für kleinere Schnittverletzungen erhältlich. Ideal für die V...
Artikel-Nr: (BRAU9080120N)
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Seidenpflaster für das Fixieren von allen Arten von Verbänden, z.B. Askina® Pad, Askina® Gauze Kompressen. Auch geeignet für die Befestigung von Kathe...
UOM: 1 * 12 ST
Artikel-Nr: (118-0549)
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: QuickStop ist als Druck-, Deck- und Stützverband universell einsetzbar. Das Set beinhaltet drei sterile Wundverbände mit integrierter Kompresse. Bei s...
UOM: 1 * 3 ST
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Der Spender kann überall dort eingesetzt werden, wo ein Risiko kleinerer Verletzungen und Schnittverletzungen besteht. Einfach ein sofort verwendbares...
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Praktischer Spender mit 60 detektierbaren Fingerverbänden mit integrierter Metallfäche zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger. Die optisch auffälli...
Artikel-Nr: (118-0545)
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Pflasterspender mit einer Kombination aus wasserfesten und elastischen Pflastern (jeweils 45 Stück). Der Pflasterspender ist gleichermaßen für feuchte...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Spender mit elastischen Fingerverbänden aus atmungsaktivem Trägermaterial. Der Spender enthält 90 Pflaster (2 Nachfüllpackungen) und lässt sich an der...
Lieferant: Plum Safety
Beschreibung: Spender mit elastischen Fingerverbänden aus atmungsaktivem Trägermaterial zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger. Der Spender enthält 60 Pflaster (...
Artikel-Nr: (BRAU9048120)
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Elastische, grobmaschige Fixierbinde aus 70 % Viskose und 30 % Polyamid. Für alle Arten von Fixierverbänden und leichten Stützverbänden.
UOM: 1 * 20 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 53
no targeter for Bottom