Sie suchten nach: Kulturkolben
29  results were found
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
Artikel-Nr: (391-0340)
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (391-0310)
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
Artikel-Nr: (391-0370)
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: This penicillin flask is made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: These baffled culture shake flasks are designed for use with rotary and reciprocating shakers where baffle indents provide greater turbulence to impro...
Artikel-Nr: (734-5057)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PC, glasklar und graduiert, mit weißen PP-Schraubverschlüssen, TEF-Rührstab und PP/TFE-Mischvorrichtung.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (710-4100)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PC, glasklar.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (734-5055)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PC-Kulturgefäß mit weißen PP-Verschlüssen.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (734-0880)
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Kulturkolben, Borosilikatglass, silikonisiert, Zur Verwendung mit der MCS Plattform, ideal für die Zellkultur mit verkleinierter Zellvorrichtung.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Kulturflaschen aus Borosilikatglas, für Rühreinsätze mit kleinen wie hohen Drehzahlen (max. 1000 U/min.) zum schonenden Durchmischen von Zellkulturen
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: Culture flasks, made of borosilicate glass, Erlenmeyer shape, designed for orbital shakers.
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: Culture flask, made of borosilicate glass, Erlenmeyer form, designed for orbital shakers.
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: Culture flask, made of borosilicate glass, Erlenmeyer shape, with straight neck for metal caps.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: Nephelo culture flasks, made of borosilicate glass, that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom