Zellkulturfermenter für Magnetrührung, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
734-5057EA 0 EUR
734-5057
Zellkulturfermenter für Magnetrührung, Nalgene®
Kolben Kulturkolben
PC, glasklar und graduiert, mit weißen PP-Schraubverschlüssen, TEF-Rührstab und PP/TFE-Mischvorrichtung.
Speziell konstruiert zum vollständigen Durchmischen bei niedriger Geschwindigkeit und geringen Scherkräften. Der leichte, bruchfeste1 Liter-Fermenter kann hervorragend auf heizbaren Magnetrührern für kleinvolumige Anwendungen eingesetzt werden. Mit 2 Magnetrührstäbchen, einem kleinen (für Bakterien) und einem großen (für tierische Zellen).
Brim capacity: 2,2 L
Closure diameter (top): 63 mm
Closure diameter (side): 38 - 430
Overall height: 266 mm
Outer diameter: 137 mm
Overall width (including ports): 190 mm
Verschlussdurchmesser (seitlich): 48 - 430 mm