Messkolben, Klasse A, Braunglas, weiße Graduierung, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
612-0859EA 73.8 EUR
612-0859 612-0858 612-0857 612-0863 612-0862 612-0861 612-0860 612-2748 612-0856 612-0855 612-0854
Messkolben, Klasse A, Braunglas, weiße Graduierung, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, braun, mit Glasstopfen.
*Weithals.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042.
Bestellinformation: Werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Auf Wunsch sind die Messkolben auch mit Einzelzertifikat, einem USP-Einzelzertifikat oder einem DAkkS Kalibrierzertifikat lieferbar.