Messkolben, Klasse B
Lieferant: VITLAB
612-3916EA 23.1 EUR
612-3916 612-3915 612-3791 612-3912 612-3914 612-3913
Messkolben, Klasse B
Kolben Messkolben
PMP, durchscheinend, mit NS-Stopfen aus PP.
  • Toleranzen sind ca. 20% besser als Klasse B nach DIN EN ISO 1042
  • Individuell mit Ringmarke versehen
  • Mit NS-Stopfen
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042