Strömungsanzeiger
Lieferant: Kartell
229-0576EA 36.6 EUR
229-0576
Strömungsanzeiger
Durchflussanzeiger
Strömungsanzeiger (SAN) zur einfachen optischen Kontrolle des Durchflusses. Die Rotationsgeschwindigkeit des Balls ist proportional dem Durchfluss.
  • Für Flüssigkeiten ab 50 ml/min horizontal und ab 140 ml/min vertikal positioniert
  • Für Gase ab 3 l/min horizontal und ab 8 l/min vertikal positioniert
Anschlussoliven für Schlauch-Innendurchmesser: 6,5 - 10 mm.
B×T×H (mm): 102×14×52
Bitte beachten Nicht geeignet für korrosive Flüssigkeiten und Temperaturen über 50 °C.