Mikro-Filternutschen, VitraPOR®
Lieferant: ROBU
VitraPOR®
511-0258EA 121.25 EUR
511-0258 511-0257 511-0385 511-0256 ROBU27201 511-0274 511-0384 511-0290 ROBU27081 511-0291
Mikro-Filternutschen, VitraPOR®
Trichter Filtertrichter Mikro-Filtertrichter
Borosilikatglas 3.3.
  • Zur Filtration sehr kleiner Volumina
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Mit eingeschmolzener Filterplatte.