Getränke-Monitore, Microcheck® II
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
MicroCheck® II
516-0201EA 179 EUR
516-0201 516-0202 PALL4761ME 516-0203 516-0204
Getränke-Monitore, Microcheck® II
Trichter Membranfiltertrichter
Membran: GN Metricel® (Cellulosemischester), Metricel® Black (modifiziertes Polyethersulfon), steril.
Filter kann auf leichten Druck von der Basis getrennt werden
Zusätzliche Nutzung als Petrischale zur Kultivierung möglich
Gebrauchsfertig für die direkte Nutzung auf einer Filtrationseinheit ohne Adapter
Durch Gammastrahlung sterilisiert
Anwendungsgebiete: Testen von Getränkefertigprodukten auf mikrobielle Kontamination vor der Markteinführung, Überwachung der Verfahrensbedingungen im Hinblick auf die Gesamtkeimzahlenwerte, Auswertung von Rohstoffen wie Sirupe, Aromastoffe, Wasser und andere flüssige Zusatzstoffe zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl.
Externe Graduierung gemäß den Standardverfahren für die Wasser- und Abwasseranalyse.