Sedimentiergefäße, Imhoff
Lieferant: Brand
528-1111EA 99.15 EUR
BRND387462 BRND387662
Sedimentiergefäße, Imhoff
Borosilikatglas 3.3
Graduierung und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe.
Zertifizierungen: DIN 12672