Sie suchten nach: Scheidetrichter
37  results were found
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3 mit NS-PE-Stopfen.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3, mit NS-PE-Stopfen.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas, mit NS-PE-Stopfen.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas, mit NS-PE-Stopfen.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, borosilikatglas mit NS-PE-Stopfen.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas, mit NS-PE-Stopfen.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Separating funnels, conical, made of borosilicate glass 3.3, amber coloured.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Separating funnels, Squibb, stopcock with glass or PTFE key, made of borosilicate glass amberized.
Artikel-Nr: (LENZ400308)
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Scheidetrichter, PA, Kapazität: 25 ml, Hülse: 19/16 NS
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: FEP, durchscheinend, Hahn aus TFE, Schraubverschluss aus ETFE.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with NS-PE stopper.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PPCO, durchscheinend, Hahn und Küken TFE, PP-Schraubverschluss.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, stopcock with glass key and plastic stopper.
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Separating funnels, Squibb, made of borosilicate glass 3.3, with solid glass plug or plug with PTFE key and plastic stopper.
Lieferant: Brand
Beschreibung: PP, durchscheinend, Hahn und Küken aus PTFE, PP-Schraubverschluss.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom