Sie suchten nach: Vollsichtbrillen
65  results were found
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (111-1839)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Ergonomisch gestaltete Brille mit weitem Gesichtsfeld und eingespritztem Rahmen bietet 180°-Panoramablick. PC-Gläser, PP (harter Teil) und AES Santopr...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (111-0614)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Leichte Reinraum-Schutzbrille.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (111-1841)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Moderne Vollsichtbrille, die speziell für schmale Gesichtsformen konzipiert wurde. Sie besteht aus einer PC-Scheibe, einem PVC-Rahmen und einem Polyes...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (111-1840)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Moderne Vollsichtbrille mit exzellentem Panoramablick, hohem Komfort und maximalem Schutz.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (111-0615)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Sterile Reinraum-Schutzbrille mit leichtem Gestell, indirekter Belüftung und fusselfreiem und latexfreiem Kopfband.
UOM: 1 * 10 ST
Artikel-Nr: (111-2136)
Lieferant: Nitritex
Beschreibung: Vollsichtbrille, BioClean Clearview™, Weiß, Verglasung: Klares PC, Reinraum, autoklavierbar, kratzfest
UOM: 1 * 12 ST
Artikel-Nr: (111-0186)
Lieferant: Nitritex
Beschreibung: Diese Brille besteht aus leichtem PVC und bietet einen ausgezeichneten Tragekomfort. Das speziell entwickelte indirekte Belüftungssystem ermöglicht ei...
UOM: 1 * 60 ST
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: A unique combination of eye and respiratory protection.
Artikel-Nr: (111-2139)
Lieferant: Nitritex
Beschreibung: BioClean Clearview™ autoclavable cleanroom goggles have a super-soft thermoplastic rubber frame to provide wearer comfort.
UOM: 1 * 12 ST
Lieferant: 3M
Beschreibung: Vollsichtbrille, Grau, Verglasung: Klares Acetat, Nicht-belüftet, gasdicht; UV-Schutz, Gewicht: 99 g
Artikel-Nr: (JSPAAGM020-823-000)
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: Double lens goggle engineered to offer outstanding performance, compatibility, comfort, and looks.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: 3M
Beschreibung: Die Goggle Gear™ Sicherheitsbrille hat eine Linse aus Polykarbonat und die Scotchgard™ Beschichtung bietet einen sehr guten Schutz gegen Beschlag/Krat...
Lieferant: 3M
Beschreibung: Die Schutzbrillen der Serie 2891 sind hochumhüllte, klare Polycarbonat-Schutzbrillen mit Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung für hervorrag...
Lieferant: 3M
Beschreibung: 3M™ Fahrenheit™ Schutzbrillen verfügen über einen weichen Kristallrahmen und einen breiten Stützbereich um das Gesicht. Sie sind mit einem speziellen ...
Artikel-Nr: (JSPAAGC010-301-300)
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: A cost-effective, compact, and lightweight goggle.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (JSPAAGT020-141-300)
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: Junior goggle with reduced size housing, fully conforming to EN 166 34B.
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom