Sie suchten nach: Hautpflege
124  results were found
SearchResultCount:"124"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
Beschreibung: Geruch- und farblose Schaumseife für die Hände.
Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
Beschreibung: Ein hygienischer Handdesinfektionsschaum, der sich angenehm in der Anwendung anfühlt und klinisch auf die Gesunderhaltung der Haut erprobt ist.
Nachhaltige Materialien
Artikel-Nr: (GOJO5796-12-EEU)
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
Beschreibung: PURELL® VF+ hydro-alcoholic hand gel offers exceptional effectiveness combined with very good skin tolerance. It thus encourages users to practice goo...
UOM: 1 * 12 ST
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
Beschreibung: Die GOJO Antimicrobial Plus Hand-Schaumseife ist frei von quartären Ammoniumverbindungen, sanft zur Haut und dank ihrer Rezeptur hochwirksam.
Aktion
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
Beschreibung: Spa-inspired foam hand wash offers luxurious lather and a pleasant botanical fragrance.
Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Artikel-Nr: (GOJO5796-04-EEU00)
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
Beschreibung: Der hygienische Handdesinfektionsschaum fühlt sich angenehm in der Anwendung an und ist klinisch auf die Gesunderhaltung der Haut erprobt.
UOM: 1 * 4 ST
Artikel-Nr: (GOJO5703-12-EEU)
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
Beschreibung: Three in one unscented and uncolored lotion for washing hands, body and hair.
UOM: 1 * 12 ST
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
Beschreibung: Bemerkenswert milde, selbst-konservierende Seifenformulierung, die mehr als 99% der Verschmutzungen und Keime beseitigt.
Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
geringer Wasserverbrauch
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
Beschreibung: PURELL® VF+ Hygienisches Handdesinfektionsmittel bietet außergewöhnliche Hygiene und und erhält gleichzeitig die Hautgesundheit. Die Produktvorteile u...
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
Beschreibung: Spa-inspirierte Hand-Schaumseife ohne Duftstoffe und farblos.
Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
Beschreibung: Außergewöhnlich milde, parfümfreie Hand-Schaumseife.
Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
Beschreibung: Bemerkenswert milde, selbst-konservierende Seifenformulierung, die mehr als 99% der Verschmutzungen und Keime beseitigt.
Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
geringer Wasserverbrauch
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
Beschreibung: Geruch- und farblose Schaumseife für die Hände.
Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Artikel-Nr: (115-3475)
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
Beschreibung: Fühlen Sie sich wie im Spa mit dieser Schaumseife für die Hände ohne Farb- und Duftstoffe.
UOM: 1 * 4 ST
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
Beschreibung: PURELL® VF+ Hygienisches Handdesinfektionsmittel bietet außergewöhnliche Hygiene und und erhält gleichzeitig die Hautgesundheit. Die Produktvorteile u...
Aktion
Artikel-Nr: (GOJO8848-03-EEU)
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
Beschreibung: GOJO Antimicrobial Plus Handwaschschaum ist frei von quartären Ammoniumverbindungen, sanft zur Haut und hat eine hochwirksame Rezeptur.
UOM: 1 * 3 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 124
no targeter for Bottom