Gasschlauch für Gasbrenner
Lieferant: Deutsch & Neumann
451-4330EA 36.2 EUR
451-4330
Gasschlauch für Gasbrenner
Schläuche Transferschlauch
Gummi, rot Gasschlauch für Gasbrenner, ohne Ummantelung und Armierung, nach DIN 30 664. Für alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260.
Betriebsdruck bis 100 mbar