Sie suchten nach: Schutzhelme
88  results were found
SearchResultCount:"88"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Die leichten Schutzhelme von uvex pheos im sportlichen Design bieten maximalen Tragekomfort. Die robuste, formbeständige Helmschale hält auch seitlich...
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Der leichte ABS-Helm bietet ein hohes Maß an Schutz und Haltbarkeit. Er ist multifunktional und vereint Merkmale eines Industrieschutzhelms (EN 3...
Artikel-Nr: (JSPAAJF030-000-100)
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: The EVO®2 offers the most economical top level protection, combining a tough HDPE shell with a 6-point polyethylene cradle harness for unrivalled comf...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: Visor carrier clips into universal slot ear defender housing for the Evolution® safety helmet range. Available with polycarbonate or acetate visors to...
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: EVO® VISTAshield® is a next generation, feature-rich safety helmet based on the proven Evolution® head protection technology. Incorporating a fully re...
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: EVOLite® is one of the lightest safety helmets for sale in the UK, conforming to EN 397.
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Airwing B-WR safety helmet made from a polyethylene shell.
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Helmschale aus Polyethylen (PE) hergestellt.
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Diese Helme mit Belüftung bieten selbst bei extrem niedrigen Temperaturen Schutz (bis zu −30 °C). Zudem schützen sie gegen Spritzer von geschmolz...
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Diese Kappen sind mit einem innovativem Hartschalenelement für zuverlässigen Anstoß-Schutz ausgestattet.
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: One of the lightest full shell bump caps available on the market.
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Diese Schutzhelme mit Belüftung bieten selbst bei sehr niedrigen Temperaturen (bis zu −30 °C) hohen Schutz. Sie schützen zudem vor heißen Metallspritz...
Lieferant: SCOTT SAFETY
Beschreibung: Der Style 300 ist ein eleganter, leichter und komfortabler Schutzhelm. Hergestellt aus UV-stabilisiertem Polyethylen mit hoher Dichte. Er ist ent...
Artikel-Nr: (JSPAAJB170-D00-100)
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: EVOLite® is one of the lightest safety helmets for sale in the UK, conforming to EN 397. This model is fitted with CR2 reflective decals and ID badge ...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (MMMAX5-P4PTCS1)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Dieser Vierpunkt-Kinnriemen verfügt über eine Magnetschnalle und passt zu den 3M™ SecureFit™ Schutzhelmen der Serien X5000 und X5500.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (UVEX9794.800)
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Diese Premium-Kappen in grellen Signalfarben sind mit einem innovativem Hartschalenelement für zuverlässigen Anstoß-Schutz ausgestattet.
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 88
no targeter for Bottom