Sie suchten nach: Dosen
152  results were found
SearchResultCount:"152"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Mahlbecher können mit der VWR® Schwingmühle, Beater verwendet werden.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PTFE, starkwandig.
Artikel-Nr: (VWRL080211)
Lieferant: LAB3 OWN PRODUCTION
Beschreibung: These jars are made of glass with PP cap.
UOM: 1 * 40 ST
Artikel-Nr: (631-1287)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Färbetrog mit Deckel.
UOM: 1 * 2 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Gefäß, Nalgene®, PC, weiter Hals mit Schraubverschluss, Kapazität: 250 ml, Höhe: 119 mm, Ø ext.: 75 mm, Ø Verschluss: 70 mm, Hals I-Ø: 64 mm
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Schliff, Niedriges Profil.
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Natronkalkglas.
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Natronkalkglas.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Jar made of stainless steel, with knob lid.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PP, translucent.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Polycarbonate, clear.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Jar made of stainless steel.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
Lieferant: RIXIUS
Beschreibung: Made from clear or amber soda-lime glass.
Lieferant: RIXIUS
Beschreibung: Glas, ohne Deckel.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 152
no targeter for Bottom