Container mit Schnappdeckel, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
216-4430EA 139 EUR
216-4430 216-4429
Container mit Schnappdeckel, Nalgene®
Fässer, Fässer, Trommeln
HDPE, durchscheinend.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −100 bis +120 °C
  • Handgriffe, stapelbar
Zur Lagerung und den Transport von festen und flüssigen Materialien, Proben und allgemeiner Laborartikel. Dicht verschließbar. Zur Aufbewahrung und Transport von Lebensmitteln und Getränken von der National Sanitation Foundation (NSF) zugelassen.