Sie suchten nach: Messer
39  results were found
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: SWANN-MORTON
Beschreibung: Heavy duty trimming knifes with fixed or retractable blade.
Lieferant: RSG
Beschreibung: Diese Keramik-Labormesser haben extrem harte Klingen, die chemikalien-, bruch- und korrosionsbeständig sind.
Lieferant: SWANN-MORTON
Beschreibung: Heavy-duty cast metal handles with either fixed blade or retractable blade mechanism. Ideal for industrial applications as well as for D.I.Y. enthusia...
Artikel-Nr: (RSGA181.099)
Lieferant: RSG
Beschreibung: These knives are ideal for chopping and cutting fish, meat, vegetables and fruits. The blade is made of chromium steel, the handle is made of POM plas...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: RSG
Beschreibung: Edelstahl-Klinge, Kunststoffgriff
Lieferant: RSG
Beschreibung: Chrommolybdän-Vanadium-Stahlklinge, POM-Griff.
Lieferant: SWANN-MORTON
Beschreibung: Diese Messer mit Nylongriff eignen sich besonders für künstlerische Arbeiten und zum Modellbau.
Artikel-Nr: (RSGA192.034)
Lieferant: RSG
Beschreibung: This steak knife has a special grinding in the front area of the blade. The blade is made of stainless chromium steel, the handle is made of POM plast...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (233-1725)
Lieferant: RSG
Beschreibung: Edelstahlklinge, Kunststoffgriff.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (RSGA190.004)
Lieferant: RSG
Beschreibung: This knife set includes one larding knife, two ham slicers (different sizes), and one cooking knife. Packed in a black case.
UOM: 1 * 1 SET
Artikel-Nr: (MARO145001.12_U)
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
Beschreibung: The SECUMAX 145 is a compact safety knife for routine cutting tasks. The two cutting edges are safely concealed to protect fingers.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Sampling Systems
Beschreibung: Knife, sterile, SteriWare®, HDPE, Farbe: Weiß, Klingenmaße: 60 mm, Gesamtlänge: 160 mm
Artikel-Nr: (233-0187)
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
Beschreibung: Stahlklinge, Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (223-0113)
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
Beschreibung: Rostfreie Trapezklinge, Griff aus Aluminium.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (233-0196)
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
Beschreibung: Trapezförmige Klinge, Griff aus massivem Zinkdruckguss.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (MARO120700.02)
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
Beschreibung: Trapezklinge, Griff aus Aluminium.
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom