Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (30)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Hebebühnen
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/21/18945321.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Hochwertiges, stabiles und preisgünstiges Hebebühnen-Sortiment für eine Vielzahl von Einsatzzwecken. Mit Platten aus matt gebürstetem, rostfreiem Edel...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Aluminium, farbig eloxiert. Mit Gewindebohrung M 10 im Zentrum der oberen Platte zur Befestigung von Stativstangen (ab Artikelnummer 245-0006).
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Aluminium, gelb/schwarz eloxiert. Höhenverstellbare Arbeitsflächen zur präzisen Platzierung von Arbeitsgeräten und Gefäßen an Laborapparaturen. Sehr s...
Lieferant:  GRAUER RUDOLF
Beschreibung:   These laboratory jacks are made of anodised aluminium for corrosion resistance and resistance to many chemicals.
Lieferant:  USBECK Laborgeräte
Beschreibung:   Edelstahlplatte, rutschsichere Gummifüße. Mit Bohrung (10 mm) in der Platte zur Befestigung von Stativstäben. Die Hebebühnen sind per Hand oder Akkusc...
Lieferant:  BOCHEM
Beschreibung:   Edelstahl 18/10. Laborhebebühnen mit Fernbedienung und integriertem Motor für die Verwendung in Abzügen.
UOM:  null
Lieferant:  BOCHEM
Beschreibung:   These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 18/10-stainless steel.
Lieferant:  BOCHEM
Beschreibung:   Aluminium oder eloxiertes Aluminium. Diese Hebebühnen verfügen über eine verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen. Die Scherenkonstruktio...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 12
  1  2  Nächste
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping