OP-Masken, PP
114-3439EA 0 EUR
ZVGA30961-00
OP-Masken, PP
Aus PP-Spinnvlies und bequem zu tragen, sicher und hocheffizient.
  • Praktischer Spender
  • Verstellbarer Nasenbügel, für Brillenträger geeignet
  • Bakterienfiltrationseffizienz: > 98%
Dreilagige Einweg-Operationsmasken, besonders geeignet für den Einsatz in der Gesundheits-, Hightech- und Lebensmittelindustrie.
Zertifizierungen: EN 14683:2005