Plattenabdeckungen, PS und PP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
732-4861EA 57.1 EUR
732-4861 732-4865
Plattenabdeckungen, PS und PP
Deckel Deckel für Mikrotiterplatten
Verhindert Kontamination und das Verschütten von Proben
  • Plattenabdeckungen aus PS eignen sich für alle 96-Well-Platten.
  • Abdeckungen aus PP eignen sich für Thermo-Fast® 384-Well-Platten.
  • Auswahl an Abdeckungen mit Stapelkante zum sicheren Stapeln von abgedeckten Platten oder ohne Stapelkante zur Verwendung mit automatischen Systemen