CovaLink™ NH Module, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ CovaLink™ NH
735-0153EA 522 EUR
735-0153
CovaLink™ NH Module, Nunc™
Mikrotiterplatten Immunologie-Mikrotiterplatten
PS. Entwickelt zur kovalenten Bindung von Substanzen an einer Kunststoffoberfläche. Für Moleküle, die sich nur schlecht an die traditionellen Oberflächen binden. Die gerahmten Module mit alphanumerischem Orientierungssystem (Außenabmessungen: 128×86 mm) sind mit jeder Standardausrüstung kompatibel.
  • Sehr gründliches Waschen mit hoher Ionenkonzentration möglich
  • Minimale unspezifische Bindung
  • Ermöglicht eine orientierte Bindung von Molekülen, z. B. über eine Carboxylgruppe von Peptiden oder eine Phosphatgruppe am 5'-Ende von Nukleinsäuren
  • Freistehende Module mit flachen (F) Wells
Empfohlenes Arbeitsvolumen: 100 µl.