Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Module, Nunc-Immuno™ LockWell™
Lieferant: Thermo Scientific
Nunc-Immuno™ LockWell™
PS. Nunc-Immuno™ LockWell™ Module erleichtern das Screening von Assays mit großem Durchsatz aber auch die Durchführung von Tests mit nur einer Kavität. Wahlweise mit den Oberflächen MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ und MultiSorp™ erhältlich*. Alle MaxiSorp™ Module wurden für ihre Bindungshomogenität zertifiziert. Die gerahmten Module (Außenabmessungen: 128×86 mm) sind mit jeder Standardausrüstung kompatibel.
  • Jedes Well rastet im Rahmen in derselben horizontalen Ebene ein, um das Blockieren eines automatischen Systems zu verhindern
  • Streifen oder Einzel-Wells können leicht eingesetzt oder entfernt werden, ohne dass dafür zusätzliches Werkzeug benötigt wird.
Die MaxiSorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu Molekülen mit gemischten hydrophilen/hydrophoben Bereichen; die PolySorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu hydrophoben Molekülen; die MediSorp™ Oberfläche wurde so behandelt, dass sie in ihren Bindungseigenschaften zwischen PolySorp™ und MaxiSorp™ liegt und bei serumhaltigen Proben ein geringes Hintergrundsignal bietet; die MultiSorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu hydrophilen Molekülen.
Farbcodierte Module sind auf Anfrage erhältlich, weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.vwr.com oder bei Ihrem VWR-Vertriebszentrum.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Nunc-Immuno™ LockWell™ Module, mit Rahmen, 96 Wells pro Rahmen
Bezeichnung Farbe VE Katalognummer Menge
PolySorp™, C8×12 Klar 60 735-0023
MaxiSorp™, C8×12 Klar 60 735-0024
MediSorp™, C8×12 Klar 60 735-0025
MultiSorp™, C8×12 Klar 60 732-2685
MaxiSorp™, U8×12 Klar 60 735-0027
MaxiSorp™, C-StarWell™ 8×12 Klar 60 735-0029
Farbcodierte Module
Bezeichnung Farbe VE Katalognummer Menge
MaxiSorp™ C8×12 Module Dunkelrot 60 391-7755
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
LockWell™-Rahmen 60 732-2689
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge