Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Strip Plates, 96-Well
Lieferant: Greiner bio-one
LUMITRAC™ 600 FLUOTRAC™ MICROLON® 200 LUMITRAC™ 200 MICROLON® 600
PS, without lid. Microplates in strip format offer the advantage of greater flexibility. Individual strips can be removed from the support frame so that the number of tests to be performed can be adjusted to the number of samples, and is not predetermined by the microplate format used. Strip plates are available with high binding surfaces that display a higher protein binding capacity for polar proteins (MICROLON® 600), medium binding surfaces, which are more hydrophobic and are therefore better suited for non-polar proteins and peptides (MICROLON® 200), black (FLUOTRAC™) or white (LUMITRAC™). These plates are also available with a choice of well profile: C-bottom, U-bottom or F-bottom.
  • C-bottom (single-break) strip plates have a flat bottom profile with rounded corners (the rounded corners mean that the individual wells can be pipetted without leaving a residue, and the flat bottom enables precise optical measurement)
  • U-bottom strip plates can be pipetted simply and cleanly and are suitable for ± analysis; they are ideally suited for agglutination tests
  • F-bottom strip plates are ideal for the most precise optical measurements as the measuring light beam is not deflected by the well profile
  • Free of DNase, RNase and human DNA, and are non-pyrogenic
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Standard strips, with frame
Bezeichnung Farbe Empf. Arbeitsvolumen VE Katalognummer Menge
Strip-Platte mit F-Boden, 12×F8 Strips, FLUOTRAC™ 200 Schwarz 20 - 350 100 738-0047
Strip-Platte mit F-Boden, 12×F8 Strips, FLUOTRAC™ 600 Schwarz 20 - 350 100 738-0048
Strip-Platte mit F-Boden, 12×F8 Strips, LUMITRAC™ 200 Weiß 20 - 350 100 738-0046
Strip-Platte mit F-Boden, 12×F8 Strips, LUMITRAC™ 600 Weiß 20 - 350 100 738-0045
Strip-Platte mit F-Boden, 12×F8 Strips, MICROLON® 200 Klar 20 - 350 100 738-0043
Strip-Platte mit F-Boden, 12×F8 Strips, MICROLON® 600 Klar 20 - 350 100 738-0044
Strip-Platte mit F-Boden, 6×F16 Strips, MICROLON® 200 Klar 20 - 350 100 738-0041
Strip-Platte mit F-Boden, 6×F16 Strips, MICROLON® 600 Klar 20 - 350 100 738-0042
Strip-Platte mit F-Boden, 8×F12 Strips, MICROLON® 200 Klar 20 - 350 100 738-0036
Strip-Platte mit F-Boden, 8×F12 Strips, MICROLON® 600 Klar 20 - 350 100 738-0037
Strip-Platte mit U-Boden, 12×U8 Strips, MICROLON® 200 Klar 50 - 280 100 738-0049
Strip-Platte mit U-Boden, 12×U8 Strips, MICROLON® 600 Klar 50 - 280 100 738-0050
Strip-Platte mit U-Boden, 6×U16 Strips, MICROLON® 600 Klar 50 - 280 100 738-0514
Strip-Platte mit U-Boden, 6×U16 Strips, MICROLON® 600 Klar 50 - 280 100 738-0040
Single-break strip plates, with frame
Bezeichnung Farbe Empf. Arbeitsvolumen VE Katalognummer Menge
C-bottom strip plate (single break), 12×C8 strips, MICROLON® 600 (high binding) Klar mit grünem Rand 20 - 300 100 737-0178
C-bottom strip plate (single break), 12×C8 strips, MICROLON® 600 (high binding) Klar mit rotem Rand 20 - 300 100 737-0176
C-bottom strip plate (single break), 12×C8 strips, MICROLON® 600 (high binding) Klar mit blauem Rand 20 - 300 100 737-0177
C-bottom strip plate (single break), 12×C8 strips, MICROLON® 600 (high binding) Klar mit gelbem Rand 20 - 300 100 737-0179
Strip-Platte mit C-Boden (Single-Break), 12×C8 Strips, MICROLON® 200 Klar 20 - 300 100 738-0039
Strip-Platte mit C-Boden (Single-Break), 12×C8 Strips, MICROLON® 600 Klar 20 - 300 100 738-0038
Strips only
Bezeichnung Farbe Empf. Arbeitsvolumen VE Katalognummer Menge
F-bottom 1×12 well strips, MICROLON® 200 (medium binding) Klar 20 - 350 400 737-0187
F-bottom 1×8 well strips, MICROLON® 200 (medium binding) Klar 20 - 350 400 737-0194
F-bottom 1×8 well strips, MICROLON® 600 (high binding) Klar 20 - 350 400 737-0195
F-bottom 2×8 well strips, MICROLON® 200 (medium binding) Klar 20 - 350 300 737-0193
U-bottom 1×8 well strips, MICROLON® 200 (medium binding) Klar 50 - 280 400 737-0196
U-bottom 1×8 well strips, MICROLON® 600 (high binding) Klar 50 - 280 400 737-0197
U-bottom 2×8 well strips, MICROLON® 200 (medium binding) Klar 50 - 280 300 737-0191
U-bottom 2×8 well strips, MICROLON® 600 (high binding) Klar 50 - 280 300 737-0192
Frames only
Bezeichnung Farbe VE Katalognummer Menge
Frame, PS, for 1×12 well standard strips Weiß 400 737-0188
Frame, PS, for 1×8 well and 2×8 well standard strips Weiß 400 737-0190
Frame, PS, for 1×8 well single-break strips, supported Weiß 400 737-0189
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Gesamtvolumen (µl) 388 312 388 312 388 312 388 312 388 346 388
Arbeitsvolumen (µl) 20 - 350 50 - 280 20 - 350 50 - 280 20 - 300 20 - 350 50 - 280 20 - 350 50 - 280 20 - 350 20 - 300 20 - 350
Well-Profile F-Boden U-Boden F-Boden U-Boden F-Boden U-Boden F-Boden U-Boden F-Boden C-Boden F-Boden
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping