Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (24)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Verschlussmatten für Mikrotiterplatten
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/01/18709601.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Verschlussmatten von VWR minimieren die Verdunstungsverluste beim Cycling von Platten. Wieder verwendbare Verschlussmatten aus Silikon passen auf die ...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Folie aus 50 µm Polyolefin mit 50 µm verkapseltem inertem Silikonkleber. Besonders geeignet für Echtzeit-PCR-Anwendungen, Lagerung und Proteinkristall...
UOM:  1 * 100 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Mikrotiterplatten Verschlussmatten, MicroMat CLR, Silikon, Sealmat (Blockabdeckung), für 96 runde Wells, Ø 7 mm, vorgestanzt, Unsteril
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Mikrotiterplatten Verschlussmatten, WebSeal, PTFE/Silicone, Blau, für 96 runde Wells mit gewölbtem Boden, Ø 7 mm, Unsteril
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Mikrotiterplatten Verschlussmatten
UOM:  1 * 5 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Mikrotiterplatten Verschlussmatten, Lösungsmittelbeständig, WebSeal, PTFE/Silicone, Sealmat (Blockabdeckung), für 96 runde Wells, Ø 8 mm, vorgestanzt, Unsteril
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Square well cap mats for sealing 96-well shallow or deep well plates.
Lieferant:  Corning Life Science
Beschreibung:   Silikon. Geeignet für Deep-Well-Platten und für Thermocycler mit herunterschraubbaren Deckeln.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 34
  1  2  3  4  5  Nächste