Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (16)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
PCR-Gestelle
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/13/18709613.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   PP
UOM:  1 * 5 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   The PCR© Storage Rack offers a sleek and modern design that’s packed full of features. The patent pending design offers a unique lid the rack slides o...
Artikel-Nr: (732-0810)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   PP
UOM:  1 * 5 ST
Lieferant:  HEATHROW
Beschreibung:   Sehr widerstandsfähiges PP
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   Praktische Plattform für die Aufbewahrung von Gefäßen und das Dosieren von Reagenzien vor und nach der Probenbearbeitung.
UOM:  1 * 10 ST
Lieferant:  EPPENDORF
Beschreibung:   PP.
UOM:  1 * 10 ST
Lieferant:  Brand
Beschreibung:   PP, farblich sortiert (rot, gelb, grün, lila, blau).
UOM:  1 * 5 ST
Lieferant:  Simport Scientific
Beschreibung:   PCRack™ made of PP. Suitable for PCR individual tubes, 96 well plate and strips of 8 or 12 tubes.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 16
  1  2  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping