Objektträger-Versandbehälter
Lieferant: Heathrow Scientific
631-9782EA 57.6 EUR
631-9782
Objektträger-Versandbehälter
Objektträger-Versandbehälter
Besonders geeignet für Lagerung und Transport.
  • Schnappdeckel an einem Ende
  • Führungsschlitzen für jeden Objektträger
  • Für fünf Standard-Objektträger