Sie suchten nach: Mopps
145  results were found
SearchResultCount:"145"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Zum nassen Wischen in sterilen Bereichen und Reinräumen geeignet. Einteilig, aus hochaufnahmefähigem Polyurethan hergestellt. Die beschichteten Mopp-K...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieses Moppsystem kann ohne Wringer verwendet werden. Es eignet sich besonders für die Anwendung von Desinfektionsmitteln auf Böden, Wänden und Decken...
Ausverkauf
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die Moppköpfe bestehen aus Polyester, das auf reinen Esterschaum laminiert wurde. Sie sind frei von jeglicher Verunreinigung. Ideal für die Reinigung ...
Aktion
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Schaumstoff mit 100% Polyesterüberzug. Zum Auftragen von Desinfektionsmitteln in der Pharmaproduktion oder zur Anwendung bei aseptischen Prozessen. De...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: 100% polyester string mops. Double clear poly bagged for cleanroom use. Good chemical sorbancy. Ideal for application of cleaning solutions on fl...
Artikel-Nr: (141-1393)
Lieferant: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beschreibung: Mops bieten eine sehr gute Reinigungsleistung. Hergestellt aus 100% PES Super-Mikrofaser mit Softborste.
UOM: null
Artikel-Nr: (PPSA2140080)
Lieferant: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beschreibung: Mops for grey areas and for all water-resistant hard floor coverings.
UOM: null
Lieferant: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beschreibung: Wall cleaning tool for wall and ceiling cleaning in hygienically sensitve areas.
Artikel-Nr: (PPSA2009061)
Lieferant: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beschreibung: Robust and durable through stainless steel mop frame.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Mops presaturated with USP Grade IPA provide consistency between operators and eliminate the need to take extra cleaning solution and separate mops an...
New Product
Artikel-Nr: (PPSA3500921)
Lieferant: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beschreibung: The clino synchro series mop frames, which were especially designed for the use in cleanrooms, were developed in accordance with the hygienic design g...
UOM: null
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Interchangeable mop handles, available in carbon fiber, anodised aluminum, stainless steel, or fiberglass.
New Product
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Stainless steel cart with two buckets and downpress wringer.
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: VertiKlean® MAX™ ist zum Auftragen von Desinfektionsmitteln sowohl auf horizontalen als auch auf vertikalen Oberflächen vorgesehen und ist ideal für d...
Aktion
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: The DualClean™ Softwall Strip Cleaner is ideal for cleaning strip curtains and barriers in all environments from clean workspace enclosure to ISO Clas...
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Edelstahl-Wagen mit abnehmbarem Griff und zwei Polypropylen-Eimern à 20 l (5 Gallonen). Dieses Eimersystem besteht aus einen Edelstahl-Wagen...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 145
no targeter for Bottom